Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Frock with Bound Neck
Click to view available options
Größe:
S
M
XL
2XL
3XL
Beschreibung
- Bietet eine inhärente Barriere für Partikel, Mikroorganismen und nicht-gefährliche, wasserbasierte leichte Flüssigkeitsspritzer
- Atmungsaktiv und außergewöhnlich fusselarm
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Controlled Environments Lab Coat |
Größe | XL |
Material | Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Verschlusstyp | Schnappverschlüsse |
Sterilität | Unsteril |