Learn More
DuPont™ Tyvek™ Overall mit Kapuze
Aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte. Der Dupont™ Tyvek™ 600 Plus Schutzanzug mit Socken ist luft- und wasserdampfdurchlässig, weist jedoch Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis ab und bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen feine Partikel und Fasern.
Marke: DuPont™ D13495765
182.50 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Overall mit Haube, integrierten Socken und zusätzlichen knielangen Stulpen.
- Erhältlich in Weiß in den Größen S bis XXXL.
- Robust und dennoch leicht (< 250 g pro Kleidungsstück).
- Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an die Gesichtsmaske.
- Elastische Haube, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille.
- Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel.
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
HDPE | |
Ja | |
Elastisch, Befestigte Socken, Überlappende Stiefel | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss mit selbstklebender Klappe und Kinnabdeckung | |
Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1149-5 | |
Für Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, in der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, für medizinische Anwendungen und bei biologischer Gefährdung | |
80/Packung |
M | |
Weiß | |
Elastisch | |
Daumenschlaufe | |
Elastisch | |
Genäht, Geklebt | |
Selbstklebende Kinnklappe | |
92 bis 100 cm | |
<250 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Der Benutzer sollte die Risikobewertung durchführen, um den erforderlichen Schutz zu bestimmen.