Learn More
Fisherbrand™ Tyvek™ Kat. III Overall
Fisherbrand Tyvek™ Cat III Overalls mit Kapuze aus weichem Polyäthylen-Vliesstoff bieten ein optimales Gleichgewicht aus Schutz und Komfort. Angemessener Barriereschutz vom Typ 5 und 6 und durchlässig für Luft und Feuchtigkeitsdämpfe.
Marke: Fisherbrand™ D15545191
3.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24380" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Bieten mehr Schutz als gleichwertige SMS-Kleidungsstücke
- Robuster als mikroporöse Folien
- Robust und dennoch leicht (weniger als 180 g/Kleidungsstück)
- Elastischer Gesichts-, Handgelenk-, Taillen- und Fußgelenkbereich
- Antistatische Behandlung auf der Außenseite
- Genähte externe Nähte in Gelb für die visuelle Identifizierung und Unterscheidung
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
Polyethylen | |
Elastisch | |
Elastisch | |
2-teilig | |
Genäht | |
(EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-1 |
XL | |
Weiß | |
Elastisch | |
Mit Kapuze | |
Reißverschluss | |
Kategorie III, Typ 5 und 6 | |
108 bis 116 cm |