Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Tyvek™ 500 HV-Kleidungsstücke mit begrenzter Verwendung bestehen aus flashgesponnenem Polyethylen und bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Ihre leuchtend fluoreszierende orange Farbe, kombiniert mit silbergrauen Reflexstreifen, macht sie sowohl tagsüber als auch nachts gut sichtbar.
467.00 CHF - 490.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Geschlecht Unisex
Material Tyvek™
Farbe Orange, Reflektierend
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Benachrichtigungen:
Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden.
Produkte 6
Produktcode Marke Größe Größe (metrisch) Brustkorb Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Größe (metrisch) Brustkorb Preis Menge & Verfügbarkeit  
15815003
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15522180
Klein 84 bis 92 cm
467.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15825003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D15522181
Mittel 92 bis 100 cm
467.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15835003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D15522182
Groß 100 bis 108 cm
490.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15845003
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15522183
Extragroß 108 bis 116 cm
467.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15855003
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D15522184
2 Extragroß 116 bis 124 cm
467.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15865003
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15522185
3 Extragroß 124 bis 132 cm
479.00 CHF
25 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Gebördelter Overall erhältlich in fluoreszierendem Orange mit silbergrauen reflektierenden Bändern für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Robust aber leicht Stehkragen, elastisch am Handgelenk und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille. Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss.
    Tyvek™ 500 HV Kleidung ist großteils aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort. Dank der Vlies-Struktur sind durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend gegen Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern, sind extrem fusselarm und innen antistatisch behandelt. Ihre leuchtend fluoreszierende orange Farbe kombiniert mit silbergrau reflektierenden Bändern machen sie sowohl tagsüber als auch nachts (bei Lichteinwirkung) gut sichtbar.
    Zu den Anwendungsgebieten für Tyvek™ 500 HV Kleidungsstücken gehören Schiene, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, Subterrane Arbeiten, Häfen, Flughäfen und Bauwesen.
  •  
  • Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B
  • En14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiver Kontamination), EN ISO 20471 (Hochsichtbare Warnschutzkleidung, Klasse 3), RIS-3279-TOM Issue 1
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Sehr geringe innere Leckage durch optimierte Konstruktion
  • Tyveki™ AUTO-LOCK Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für verbesserten Schutz
Spezifikation
Spezifikation
Chemikalienschutzkleidung
Tyvek™
Ja
Elastisch
Selbstsperrender Reißverschluss mit Leiste
Unsteril
Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Abrasiv
Tyvek™ 500 HV
46 g/m2
Unisex
Orange, Reflektierend
Elastisch
Kragen
Genäht
Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Erreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), EN ISO 20471 (hochsichtbare Kleidung, Gütegrad 3), RIS-3279-TOM Ausgabe 1
Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Erreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), EN ISO 20471 (hochsichtbare Kleidung, Klasse 3), RIS-3279-TOM Ausgabe 1 Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – innen
Bahn, Straße, Bergbau, Abfallentsorgung, Untergründe, Häfen, Flughäfen und Bauwesen.
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ 500 HV