Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 HV Artikelnummer.: 15815003
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
DuPont™ Tyvek™ 500 HV
Artikelnummer. 15815003 Alle ansehen DuPont Produkte
Klein, 84 bis 92 cm
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
2 Extragroß
3 Extragroß
Größe (metrisch) Brustkorb:
100 bis 108 cm
108 bis 116 cm
116 bis 124 cm
124 bis 132 cm
84 bis 92 cm
92 bis 100 cm
Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden.
Artikelnummer. 15815003
Marke: DuPont™ D15522180
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Das Kleidungsstück schützt nicht vor ionisierender Strahlung. Dieses Kleidungsstück und/oder Gewebe sind nicht feuerbeständig und dürfen nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden.
Tyvek™ 500 HV-Kleidungsstücke mit begrenzter Verwendung bestehen aus flashgesponnenem Polyethylen und bieten ein ideales Gleichgewicht zwischen Schutz, Haltbarkeit und Komfort. Ihre leuchtend fluoreszierende orange Farbe, kombiniert mit silbergrauen Reflexstreifen, macht sie sowohl tagsüber als auch nachts gut sichtbar.
  • DuPont™ Tyvek™ 500 HV. Gebördelter Overall erhältlich in fluoreszierendem Orange mit silbergrauen reflektierenden Bändern für Sichtbarkeit bei Tag und Nacht. Robust aber leicht Stehkragen, elastisch am Handgelenk und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille. Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Reißverschluss.
    Tyvek™ 500 HV Kleidung ist großteils aus flash-gesponnenem Polyethylen hoher Dichte gefertigt und gewährleisten ein optimales Gleichgewicht zwischen Schutz, Langlebigkeit und Tragekomfort. Dank der Vlies-Struktur sind durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend gegen Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis. Sie bieten eine hervorragende Barriere gegen feine Partikel und Fasern, sind extrem fusselarm und innen antistatisch behandelt. Ihre leuchtend fluoreszierende orange Farbe kombiniert mit silbergrau reflektierenden Bändern machen sie sowohl tagsüber als auch nachts (bei Lichteinwirkung) gut sichtbar.
    Zu den Anwendungsgebieten für Tyvek™ 500 HV Kleidungsstücken gehören Schiene, Straße, Bergbau, Abfallbehandlung, Subterrane Arbeiten, Häfen, Flughäfen und Bauwesen.
  •  
  • Zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425
  • Chemische Schutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B
  • En14126 (Schutz gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz vor radioaktiver Kontamination), EN ISO 20471 (Hochsichtbare Warnschutzkleidung, Klasse 3), RIS-3279-TOM Issue 1
  • Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – auf der Innenseite
  • Abgesteppte äußere Säume
  • Sehr geringe innere Leckage durch optimierte Konstruktion
  • Tyveki™ AUTO-LOCK Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für verbesserten Schutz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Chemikalienschutzkleidung
Größe Klein
Geschlecht Unisex
Material Tyvek™
Farbe Orange, Reflektierend
Einwegprodukt Ja
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Kragen
Verschlusstyp Selbstsperrender Reißverschluss mit Leiste
Saumtyp Genäht
Sterilität Unsteril
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Erreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), EN ISO 20471 (hochsichtbare Kleidung, Gütegrad 3), RIS-3279-TOM Ausgabe 1
Widerstand Chemikalien, Flüssig, Partikel, Antistatisch, Abrasiv
Kragenform Hoher Hals
Zertifizierung/Konformität Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425 Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B, EN 14126 (Barriere gegen infektiöse Erreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination), EN ISO 20471 (hochsichtbare Kleidung, Klasse 3), RIS-3279-TOM Ausgabe 1 Antistatische Behandlung (EN 1149-5) – innen
Beschreibung Tyvek™ 500 HV
Größe (angloamerikanisch) Brustkorb 33–36 Zoll
Größe (metrisch) Brustkorb 84 bis 92 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bahn, Straße, Bergbau, Abfallentsorgung, Untergründe, Häfen, Flughäfen und Bauwesen.
Höhe (metrisch) 162 bis 170 cm
Gewicht (angloamerikanisch) 46 g/m2
Name des Produkts
DuPont™ Tyvek™ 500 HV >