Learn More
Masterflex™ Tygon E-3603-Schläuche
Für besondere Beständigkeit gegenüber Biegeermüdung und Abrieb konzipiert und weniger durchlässig als Gummischläuche. Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke: Masterflex™ ACF1S1504-C
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche.Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon E-3603 Schläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
- Die neue biobasierte Formulierung bietet die gleiche hervorragende Leistung
- Chargenübergreifende Konsistenz für reproduzierbare Ergebnisse
- Nicht toxisch und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Rutscht leicht über Anschlüsse und passt sicher bei einfache Laboranwendungen
- Enthält kein BPA oder Phthalate
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laborarbeiten
- Lebensmittel & Getränke
- Biopharmazeutikum
- Analytische Instrumente
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren,
- Exsikkatoren, Gasleitungen und Abflussleitungen
Spezifikation
FDA, NSF, 3-A, entspricht USP-Klasse VI, Japan Food Sanitation Law (japanisches Lebensmittelgesetz) Nr. 370/1959,1935/2004/EC und 10/2011/EU, NSF, 3-A, USP Class VI, Japan Food Sanitation Law #370/1959, 1935/2004/EC, 10/2011/EU | |
Autoklavierbar | |
6 mm | |
0,35 in. | |
49.2 ft. | |
0,06 in. | |
Für Labor, Lebensmittel und Getränke und Vakuumanwendungen | |
Clear | |
1,4 psi bei 23 °C |
Flexible Tubing | |
0,24 in. | |
Tygon E-3603 | |
9 mm | |
15 m | |
1.5 mm | |
Je 1 | |
Flexibel | |
559 mm Hg bei 23 °C |