Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603-Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
70.85 CHF - 641.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Material | Tygon E-3603 |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 49.2 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 15 m |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Innendurchmesser (metrisch) | Dicke (metrisch) | Maximaler Druck | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15139194
|
Masterflex™
06407-75 |
4,8 mm | 3.2 mm | 0.8 mm | 20 psi |
70.85 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15197134
|
Masterflex™
06407-83 |
11.2 mm | 8 mm | 1.6 mm | 17 psi |
252.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
14881271
|
Masterflex™
06407-80 |
9.5 mm | 6.4 mm | 1.6 mm | 20 psi |
323.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 03-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15187124
|
Masterflex™
06407-87 |
15 mm | 9.5 mm | 2.4 mm | 20 psi |
323.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
15117134
|
Masterflex™
ACF00038-CP |
19,05 mm | 12,7 mm | 12.8 mm | 20 psi |
641.00 CHF
15 Meter |
Verfügbar ab: 09-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||
Beschreibung
- Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
- Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
- Ungiftig und nicht kontaminierend
- Glatte, polierte Innenwand
- Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
- BPA- und Phthalat-frei
- Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
- Allgemeine Laboranwendungen
- Nahrungsmittel und Getränke
- Biopharmazeutisches Produkt
- Analysegeräte
- Peristaltik- und Vakuumpumpen
- Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Autoklavierbar | |
49.2 ft. | |
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente | |
Laboratory Tubing |
Tygon E-3603 | |
15 m | |
Durchsichtig |