Learn More
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche
Entwickelt für Beständgkeit gegen Biegeermüdung und Abrieb und weniger durchlässig als Gummischläuche. Die Saint Gobain Performance Plastics™ Tygon™ E-3603-Laborschläuche eignen sich für praktisch alle anorganischen Chemikalien im Labor.
Marke:  Masterflex™ ACF00038-CP
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15117134
  • 641.00 CHF / 15 Meter
Verfügbar ab: 15-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die bio-basierte Formulierung bietet eine hervorragende Leistung
  • Einheitlichkeit zwischen Chargen ermöglicht reproduzierbare Ergebnisse
  • Ungiftig und nicht kontaminierend
  • Glatte, polierte Innenwand
  • Lässt sich leicht über die Anschlüsse schieben und fixieren, für eine einfache Einrichtung im Labor
  • BPA- und Phthalat-frei
  • Standardgrößen verfügbar, um das volle Vakuum bei Raumtemperatur zu halten
Typische Anwendungen
  • Allgemeine Laboranwendungen
  • Nahrungsmittel und Getränke
  • Biopharmazeutisches Produkt
  • Analysegeräte
  • Peristaltik- und Vakuumpumpen
  • Ideal für Kondensatoren, Inkubatoren, Exsikkatoren, Gasleitungen und Ablassleitungen
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
12,7 mm
0.75 in.
49.2 ft.
1/5 in.
allgemeine Labor-, Lebensmittel- und Getränke sowie Biopharma-Anwendungen und Analyseinstrumente
20 psi
-46 °C° bis +74 °C°
0,5 in.
Tygon E-3603
19,05 mm
15 m
12.8 mm
Durchsichtig
20 psi
Laboratory Tubing
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Masterflex™ Tygon™ E-3603 Laborschläuche > AD:19,1 mm; Max. Druck:Gehäuse 20psi