Learn More
Thermo Scientific™ TX-1000 4 x 1000 ml Ausschwingrotor
Verarbeiten Sie 4 l auf der Stellfläche einer herkömmlichen 3 l-Universal-Zentrifuge mit dem TX-1000 Rotor.
2879.33 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Preis Menge & Verfügbarkeit  
15133169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003017
Ausschwingrotor
2879.33 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
15163169
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
75003001
Ausschwingrotor
2879.33 CHF
4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verarbeiten Sie 4 l auf der Stellfläche einer herkömmlichen 3 l-Universal-Zentrifuge mit dem Thermo Scientific™ TX-1000 Rotor. Mit hohen Durchsatzkapazitäten können mehr Röhrchen in weniger Durchläufen verarbeitet werden. Das spart Zeit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch und den Verschleiß. Der Rotor weist eine Thermo Scientific™ Slide Coat™ Oberfläche auf, eine hochentwickelte schmiermittel- und korrosionsbeständige Beschichtung. Zweifach verwendbares großes Rotordesign, das Adapter für Röhrchen und Mikrotiterplatten aufnimmt. Zeitsparend: Es ist nicht erforderlich, die Becher auszutauschen. Platzersparnis: Keine zusätzlichen Becher zu lagern. Kosteneinsparend: Kein Kauf zusätzlicher Becher.
Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
  • Schleudern von bis zu 40 x 50 ml konische Röhrchen, 196 Blutröhrchen oder 24 Mikrotiterplatten.
  • Durch die hohe Kapazität können mehr Röhrchen in weniger Durchläufen verarbeitet werden. Das spart Zeit und reduziert gleichzeitig den Energieverbrauch und den Verschleiß.
  • Die Slide Coat Oberfläche ist eine hochentwickelte schmiermittel- und korrosionsbeständige Beschichtung
  • Zweifach verwendbares großes Rotordesign, das Adapter für Röhrchen und Mikrotiterplatten aufnimmt
Empfohlen für:
Zellkultur, Blutauftrennung, Verarbeitung von Körperflüssigkeiten, Mikrobiologie, Proteomik, Genomik und Molekularbiologie
Bestellinformationen:
Becher, Deckel und Mikrotiterplattenträger sind gesondert erhältlich. Die Rotorkörper (75-003-607) und Komponenten müssen einzeln bestellt werden, um das Komplettset zu erhalten. Bestellnummer für Ersatz-O-Ringe für Deckel (4er-Satz): 75-003-610. Röhrchenadapter sind ebenfalls gesondert erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Thermo Fisher Scientific Ansprechpartner.
Garantie:
5 Jahre auf Material und Verarbeitung
Spezifikation
Spezifikation
Aerosoldichtheit zertifiziert durch Public Health England, Porton Down, Großbritannien