Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen
Destillationskolben mit parallelem seitlichem Hals und konischen geschliffenen Gelenken
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 03204458
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10560132
  • 52.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 09-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32
Borosilikatglas 3.3
105 mm
500 mL
Destillation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen > Fassungsvermögen (metrisch)500 ml, Beschreibung:Mittelhals – NS 29/32, Seitenhals – NS 29/32