Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Rundbodenkolben mit zwei Hälsen
Destillationskolben mit parallelem seitlichem Hals und konischen geschliffenen Gelenken
38.00 CHF - 52.00 CHF
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Destillation |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Beschreibung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10240881
|
Lenz Laborglasintrumente™
03204149 |
250 mL | Mittelhals - NS 29/32, Seitenhals - NS 14/23 |
38.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10645231
|
Lenz Laborglasintrumente™
03204449 |
250 mL | Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32 |
45.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10560132
|
Lenz Laborglasintrumente™
03204458 |
500 mL | Mittlerer Hals - NS 29/32, seitlicher Hals - NS 29/32 |
52.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Destillation |