Learn More
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss
Sichere, kontaminantenfreie und komforme Behälter sorgen für zuverlässige Analyseergebnisse
Marke:  Fisherbrand™ 14955183
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11954385
  • 79.40 CHF / 500 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-11-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Sichere, schadstofffreie, geschmeidige Behälter für zuverlässige Analyseergebnisse
  • Sicher
  • Schadstofffrei
  • Geschmeidig
Spezifikation
Spezifikation
4 oz.
Runddraht
Polyethylen
4 mil
7 in.
3 in.
120 mL
Bedruckt
Steril
7 x 3 in.
17,8 cm
7,6 cm
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Beutel mit Runddrahtverschluss > Gedruckt; Kapazität: 4 oz.; 4 um dick