Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Blockierungspuffer, 0.5 % in PBS, 10X
Marke:  Thermo Scientific Chemicals J60304.K3
165.66 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15453099
  • 171.00 CHF / 2 Liter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Tween 20 blocking buffer solution is used as a washing agent in immunoassays, such as Western blots and ELISAs. It helps to prevent non-specific antibody binding. The buffer is used for washes between each immunoreactions, to remove unbound immunologicals, and eventually for incubation solutions of immunoreagents (labeled antibodies) to reduce unspecific background.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blockierungspuffer
2 L
Flüssig
0,5 % in PBS (10X)
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerM11L574 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum18/01/2025 Catalog NumberJ60304.K2,J60304.K3,J60304.AP
ChargennummerX28K510 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum26/11/2024 Catalog NumberJ60304.K2,J60304.K3,J60304.AP
ChargennummerX02K531 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/10/2024 Catalog NumberJ60304.K2,J60304.K3,J60304.AP
ChargennummerU05K552 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/08/2024 Catalog NumberJ60304.K2,J60304.K3,J60304.AP
ChargennummerS21K542 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Catalog NumberJ60304.K2,J60304.K3,J60304.AP
Sonderangebote
Sonderangebote
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Thermo Scientific Chemicals Tween 20-Blockierungspuffer, 0.5 % in PBS, 10X > 2 l