Learn More
Brannan™ Aräometer nach Twaddell
Kaufen Sie geladene Twaddell-Hydrometer für den spezifischen Schwerkraftbereich 24 bis 48 g/ml
19.25 CHF - 23.95 CHF
Spezifikation
Menge Gehäuse 1Pack
Typ Twaddle Hydrometer
Genauigkeit ±1Tw
Schritten 1.0TW.
Länge (metrisch) 250 mm
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Bereich der relativen Dichte Preis Menge & Verfügbarkeit  
12849207
Unterlagen ansehen
Brannan™
63/099/9
24 bis 48 g/ml
22.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12859207
Unterlagen ansehen
Brannan™
63/100/0
48 bis 74 g/ml
23.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12869207
Unterlagen ansehen
Brannan™
63/100/1
74 to 102 g/mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
12879207
Unterlagen ansehen
Brannan™
63/100/2
102 bis 138 g/ml
22.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Für den Twaddle-Bereich von 0 bis 24 unterteilte 1.0 TW. 158 mm Spritze geladen, Skalenteilung 1.0 TW, Genauigkeit ±1.0 TW, 0.5 TW ±0.5 TW bei 60/60 °F. Kalibriert bei 15.6 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse 1Pack
±1Tw
250 mm
Twaddle Hydrometer
1.0TW.