Learn More
Brannan™ Aräometer nach Twaddell
Kaufen Sie geladene Twaddell-Hydrometer für den spezifischen Schwerkraftbereich 24 bis 48 g/ml
Marke:  Brannan™ 63/100/2
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12879207
  • 22.75 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 15-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Für den Twaddle-Bereich von 0 bis 24 unterteilte 1.0 TW. 158 mm Spritze geladen, Skalenteilung 1.0 TW, Genauigkeit ±1.0 TW, 0.5 TW ±0.5 TW bei 60/60 °F. Kalibriert bei 15.6 °C.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse 1Pack
±1Tw
250 mm
Twaddle Hydrometer
1.0TW.
102 bis 138 g/ml