Learn More
Brannan™ Aräometer nach Twaddell
Kaufen Sie geladene Twaddell-Hydrometer für den spezifischen Schwerkraftbereich 24 bis 48 g/ml
Marke:  Brannan™ 63/100/1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12869207
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Für den Twaddle-Bereich von 0 bis 24 unterteilte 1.0 TW. 158 mm Spritze geladen, Skalenteilung 1.0 TW, Genauigkeit ±1.0 TW, 0.5 TW ±0.5 TW bei 60/60 °F. Kalibriert bei 15.6 °C.
Spezifikation
Spezifikation
1Pack
±1Tw
250 mm
Twaddle Hydrometer
1.0TW
74 to 102 g/mL