Learn More
WTW™ Trübungsstandard
Trübungsstandards AMCO Clear&trade mit höchster Präzision und langfristiger Stabilität, N.I.S.T.-rückführbar, chargenzertifiziert und für Ihre Gesundheit ungefährlich.
451.00 CHF - 460.00 CHF
Spezifikation
Typ | Trübungsstandard |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Turb 555 IR |
Beschreibung | Kalibrierstandards |
Produktcode | Marke | Trübung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Trübung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10478413
|
WTW™
600543 |
0,02, 10, 100,1750 NTU |
451.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
10134273
|
WTW™
600544 |
10.000 NTU |
460.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Langfristige Präzision und Stabilität
- Keine Gesundheitsgefahren
- Einfache Entsorgung
- Angepasst an die jeweilige Geräteoptik in ihrer Partikelzusammensetzung
- Geeignet für Anwendungen im unteren Messbereich wie zum Beispiel Trinkwasser
Spezifikation
Trübungsstandard | |
Turb 555 IR | |
Kalibrierstandards |