Learn More
Cole-Parmer™ Secchi-Scheibe zur Messung der Sichttiefe
Diese Scheibe eignet sich zur Bestimmung der Trübung oder Sichttiefe in der Trinkwasserversorgung. Die Cole-Parmer™ LaMotte™ Secchi-Scheibe zur Messung der Sichttiefe zeichnet sich durch geschwungene, dehnungsbeständige Linien in Intervallen zu einem halben und einem ganzen Meter für bis zu 20 Meter aus.
Marke:  Cole-Parmer™ 05492-00
125.40 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11762373
  • 132.00 CHF / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die einfach zu bedienende Secchi-Scheibe ist eine gewichtete, schwarz-weiß-gemusterte Platte mit einem Durchmesser von 20 cm, die parallel zur Wasseroberfläche versenkt wird. Für beste Ergebnisse verwenden Sie diese von der Leeseite eines Bootes oder Docks zwischen Vormittag und Nachmittag.
Spezifikation
Spezifikation
Trübungsscheibe
Je 1
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Secchi-Scheibe zur Messung der Sichttiefe > Trübungsscheibe