Learn More
WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 355
Diese tragbaren Trübungsmessgeräte sind ideal für die Punktanalyse im Feld.
2000.00 CHF - 2115.00 CHF
Spezifikation
Typ | Tragbares Trübungsmessgerät |
---|---|
Displaytyp | LCD |
Reaktionszeit | 14 s |
Enthält | Tragetasche, 3 Kalibrierstandards (0.02- 10-1000 NTU), 2 leere 25 x 45 m, 15-ml-Probenvolumen-Küvetten, Reinigungstücher und 4 AAA-Batterien |
Probengröße | 15 ml |
Produktcode | Marke | Lichtquelle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Lichtquelle | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10797704
|
WTW™
600311 |
Infrarot-LED | N/A | ||||||
11788414
|
WTW™
600312 |
Wolfram-Lampe | N/A | ||||||
Beschreibung
- Tragbares Trübungsmessgerät
- Genauigkeit von & plusmn; 2 % des Messwerts oder & plusmn; 0.1 NTU
- Inkl. Tragetasche, 3 Kalibrierstandards (0.02- 10-1000 NTU), 2 leere 25 x 45 m, 15-ml-Probenvolumen-Küvetten, Reinigungstücher und 4 AAA-Batterien
- Automatische 1-bis 3-Punkt-Kalibrierung
- Zur Tüpfelanalyse im Feld - insbesondere für alle Anwendungen
- Auflösung von 0.01 NTU von 1 bis 9.99, 0.1 NTU von 10.0 bis 99.9, 1 NTU von 100 bis 1000
Spezifikation
Tragbares Trübungsmessgerät | |
14 s | |
15 ml | |
IP67. | |
70 mm | |
4 Micro (AAA) Alkali-Mangan | |
1,22 kg |
LCD | |
Tragetasche, 3 Kalibrierstandards (0.02- 10-1000 NTU), 2 leere 25 x 45 m, 15-ml-Probenvolumen-Küvetten, Reinigungstücher und 4 AAA-Batterien | |
Zur Tüpfelanalyse im Feld - insbesondere für alle Anwendungen | |
0,01 NTU von 1 bis 9,99, 0,1 NTU von 10,0 bis 99,9, 1 NTU von 100 bis 1000 | |
48 mm | |
0 °C bis 50 °C | |
2 Jahre |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 355