Learn More
WTW™ Turb™ Tragbare Trübungsmessgeräte der Serie 355
Diese tragbaren Trübungsmessgeräte sind ideal für die Punktanalyse im Feld.
Marke:  WTW™ 600311
1999.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10797704
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Tragbares Trübungsmessgerät
  • Genauigkeit von & plusmn; 2 % des Messwerts oder & plusmn; 0.1 NTU
  • Inkl. Tragetasche, 3 Kalibrierstandards (0.02- 10-1000 NTU), 2 leere 25 x 45 m, 15-ml-Probenvolumen-Küvetten, Reinigungstücher und 4 AAA-Batterien
  • Automatische 1-bis 3-Punkt-Kalibrierung
  • Zur Tüpfelanalyse im Feld - insbesondere für alle Anwendungen
  • Auflösung von 0.01 NTU von 1 bis 9.99, 0.1 NTU von 10.0 bis 99.9, 1 NTU von 100 bis 1000
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tragbares Trübungsmessgerät
LCD
Automatisch 1 bis 3 Punkte
15 ml
IP67.
0,01 NTU von 1 bis 9,99, 0,1 NTU von 10,0 bis 99,9, 1 NTU von 100 bis 1000
48 mm
CE, DIN 27027/ ISO 7027
1,22 kg
Infrarot-LED
14 s
Tragetasche, 3 Kalibrierstandards (0.02- 10-1000 NTU), 2 leere 25 x 45 m, 15-ml-Probenvolumen-Küvetten, Reinigungstücher und 4 AAA-Batterien
Zur Tüpfelanalyse im Feld - insbesondere für alle Anwendungen
±2 % des Messwerts oder ±0.1 NTU
70 mm
4 Micro (AAA) Alkali-Mangan
0 °C bis 50 °C
2 Jahre