Learn More
Wolfram-Kieselsäure-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12027-43-9 | H4O40SiW12 | 2878.16 g/mol
54.85 CHF - 145.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12027-43-9 |
---|---|
Summenformel | H4O40SiW12 |
Molekulargewicht (g/mol) | 2878.16 |
MDL-Nummer | MFCD00036271 |
InChI-Schlüssel | HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4 |
PubChem CID | 71307034 |
SMILES | O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11324607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039651.09 |
10 g |
54.85 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11334607
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039651.18 |
50 g |
145.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Catalyst for organic synthesis, minerals separation, reagent for alkaloids.Tungstosilicic acid hydrate is used to prepare ethylacetate and acetic acid from ethylene. It is used in the preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide and charge transfer compounds with Keggin anions. It is also used in catalyst preparation, which is useful for catalytic liquid-phase oxidation of xylene. Further, it acts as a mediator in production of hydrogen through electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12027-43-9 | |
2878.16 | |
HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K | |
71307034 |
H4O40SiW12 | |
MFCD00036271 | |
tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4 | |
O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O |
Spezifikation
Tungstosilicic acid hydrate | |
12027-43-9 | |
H4O40SiW12 | |
tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4 | |
HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K | |
Kieselsäure; 1,3,5-Trioxy-2$l^{6},4$l^{6},6$l^{6}-Triwolframacyclohexan2,2,4,4,6,6-Hexaoxid; Hydrat | |
71307034 | |
Reagenz |
Reagent Grade | |
Kristallin | |
MFCD00036271 | |
Soluble in water. | |
O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O | |
2878.16 | |
2878.28 (anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen