Learn More
Wolfram-Kieselsäure-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11334607
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram-Kieselsäure-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334607
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
Artikelnummer. 11334607
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039651.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 12027-43-9 | H4O40SiW12 | 2878.16 g/mol
Catalyst for organic synthesis, minerals separation, reagent for alkaloids.Tungstosilicic acid hydrate is used to prepare ethylacetate and acetic acid from ethylene. It is used in the preparation of silicotungstate butylmethylimidazolium bromide and charge transfer compounds with Keggin anions. It is also used in catalyst preparation, which is useful for catalytic liquid-phase oxidation of xylene. Further, it acts as a mediator in production of hydrogen through electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12027-43-9
Summenformel H4O40SiW12
Molekulargewicht (g/mol) 2878.16
MDL-Nummer MFCD00036271
InChI-Schlüssel HIKIIEGSHYIJCC-UHFFFAOYSA-K
Synonym tungstosilicic acid, tungstosilicic acid hydrate, p.a., tungstosilicic acid hydrate, purum p.a., tungstosilicic acid hydrate, reagent grade, tungstosilicic acid hydrate trace metals basis, tungstate 4-, m12-orthosilicato 4--ko:ko:ko:ko':ko':ko':ko:ko:ko:ko':ko':ko' tetracosa-m-oxododecaoxododeca-, hydrogen 1:4
PubChem CID 71307034
SMILES O[Si](O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)(O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O[W](O)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungstosilicic acid hydrate
Namenshinweis Reagent Grade
Physikalische Form Kristallin
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name Kieselsäure; 1,3,5-Trioxy-2$l^{6},4$l^{6},6$l^{6}-Triwolframacyclohexan2,2,4,4,6,6-Hexaoxid; Hydrat
Formelmasse 2878.28 (Anhydrous)
Güte Reagenz
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tungstosilicic acid hydrate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tungstosilicic acidhydrate
Name des Produkts
Wolfram-Kieselsäure-Hydrat, Thermo Scientific Chemicals >