Learn More
Wolfram(VI)-chlorid, ≥ 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13283-01-7 | Cl6W | 396.57 g/mol
87.15 CHF - 379.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 13283-01-7
Summenformel Cl6W
Molekulargewicht (g/mol) 396.57
MDL-Nummer MFCD00011463
InChI-Schlüssel KPGXUAIFQMJJFB-UHFFFAOYSA-H
Synonym tungsten vi chloride, tungsten hexachloride, wolfram hexachloride, wcl6, tungsten chloride wcl6 , oc-6-11, tungsten chloride, oc-6-11, tungsten chloride 8ci, tungsten 6+ hexachloride, wolframhexachlorid, hexachloridotungsten
PubChem CID 83301
ChEBI CHEBI:37771
IUPAC-Name Hexachlorwolfram
SMILES Cl[W](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10667202
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
221430100
10 g Glasflasche
87.15 CHF
10 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10772485
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
221431000
100 g Glasflasche
379.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Wolfram(VI)-chlorid, ≥ 99.9 %, (Metallspurenanalyse), Thermo Scientific Chemicals