Learn More
Wolframsilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
43.88 CHF - 177.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12039-88-2 |
---|---|
Summenformel | Si2W |
Molekulargewicht (g/mol) | 240.01 |
MDL-Nummer | MFCD00049704 |
InChI-Schlüssel | WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3 |
PubChem CID | 16212546 |
IUPAC-Name | Bis($l^{3}-silanylidyn)Wolfram |
SMILES | [Si]#[W]#[Si] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11377257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011551.09 |
10 g | N/A | |||||||
11367257
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011551.18 |
50 g |
177.00 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
12039-88-2 | |
240.01 | |
WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N | |
16212546 | |
[Si]#[W]#[Si] |
Si2W | |
MFCD00049704 | |
tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3 | |
Bis($l^{3}-silanylidyn)Wolfram |
Spezifikation
Tungsten silicide | |
12039-88-2 | |
(Metallbasis) | |
MFCD00049704 | |
Insoluble in water. | |
[Si]#[W]#[Si] | |
240.01 | |
240.02 | |
Geruchsneutral |
2165°C | |
Pulver | |
Si2W | |
tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3 | |
WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N | |
Bis($l^{3}-silanylidyn)Wolfram | |
16212546 | |
99.5% |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 234-909-0
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen