Learn More
Wolframsilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11367257
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframsilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11367257
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11367257
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011551.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12039-88-2
Summenformel Si2W
Molekulargewicht (g/mol) 240.01
MDL-Nummer MFCD00049704
InChI-Schlüssel WQJQOUPTWCFRMM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tungsten disilicide, tungsten-silicide, tungsten silicide wsi2, tungsten silicide, w5si3
PubChem CID 16212546
IUPAC-Name Bis($l^{3}-silanylidyn)Wolfram
SMILES [Si]#[W]#[Si]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten silicide
Schmelzpunkt 2165°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 240.02
Reinheit (%) 99.5%
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerS13K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/07/2024 Catalog Number011551.18
ChargennummerF24P25 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011551.18
ChargennummerM17E027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011551.18
ChargennummerE25P05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011551.18
ChargennummerS25A028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/11/2021 Catalog Number011551.18
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Wolframsilizid, 99.5 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >