Learn More
Wolframstab, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11305028
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolframstab, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11305028
2 x 10 cm
Click to view available options
Menge:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Artikelnummer. 11305028
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043971.9X
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Form: ca. 6.1 g/10 cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powderMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray rod
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 2 x 10 cm
Form Stange, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerX31I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2023 Catalog Number043971.9X,043971.CE,043971.BV
ChargennummerA10T039 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043971.9X,043971.CE,043971.BV
ChargennummerE03Y001 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043971.9X,043971.CE,043971.BV
ChargennummerY25A045 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043971.9X,043971.CE,043971.BV
ChargennummerJ09Z032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number043971.9X,043971.CE,043971.BV
Name des Produkts
Wolframstab, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >