Learn More
Wolframstab, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
30 cm
2 x 10 cm
5 x 30 cm
10 x 10 cm
Packungsgröße:
10 Zentimeter
2 Stück
30 Zentimeter
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten |
Farbe | Silberfarben bis grau |
Aussehen | Silver Gray rod |
Dichte | 19.3g/cm3 |
Prozentgehaltsbereich | 99.95% (Metals basis) |
Menge | 30 cm |
Form | Stange, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser |
Name des Produkts
Wolframstab, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur