Learn More
Wolfram(IV)-selenid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 12067-46-8 | Se2W | 341.782 g/mol
126.00 CHF - 454.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 12067-46-8 |
---|---|
Summenformel | Se2W |
Molekulargewicht (g/mol) | 341.782 |
MDL-Nummer | MFCD00049703 |
InChI-Schlüssel | ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal |
PubChem CID | 82910 |
IUPAC-Name | Bis(selanyliden)Wolfram |
SMILES | [Se]=[W]=[Se] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11342178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013084.09 |
10 g |
126.00 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11352178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013084.18 |
50 g |
454.00 CHF
50 Gramm |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Tungsten(IV) selenide is used as an important compound in electrochemical solar cells. It acts as a stable semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
12067-46-8 | |
341.782 | |
ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N | |
82910 | |
[Se]=[W]=[Se] |
Se2W | |
MFCD00049703 | |
tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal | |
Bis(selanyliden)Wolfram |
Spezifikation
Tungsten(IV) Selenide | |
Pulver | |
Se2W | |
tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal | |
ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N | |
Bis(selanyliden)Wolfram | |
82910 | |
9.32 |
12067-46-8 | |
99.8%, metal basis | |
MFCD00049703 | |
Insoluble in water. | |
[Se]=[W]=[Se] | |
341.782 | |
341.77 |
Sicherheit und Handhabung
Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.Bei Unfall oder Unwohlsein sofort ärztlichen Rat einholen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).Dieser Stoff und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgenFreisetzung in die Umwelt vermeiden.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : DOT-Klasse:9; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-078-7
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse YO7714000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen