Learn More
Wolfram(IV)-selenid, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tungsten(IV) selenide is used as an important compound in electrochemical solar cells. It acts as a stable semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tungsten(IV) Selenide |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 10 g |
Prozentgehaltsbereich | 99.8%, metal basis |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 341.77 |
Dichte | 9.32 |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
R21L016 | Analysenzertifikat | 22/05/2025 | 013084.18,013084.09 |
X08K033 | Analysenzertifikat | 17/10/2024 | 013084.18,013084.09 |
X26H023 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 013084.18,013084.09 |
E18P22 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013084.18,013084.09 |
N24B004 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 013084.18,013084.09 |