Learn More
Wolfram-Dichloriddioxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
224.20 CHF - 776.63 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 13520-76-8 |
---|---|
Summenformel | WO2Cl2 |
MDL-Nummer | MFCD00054136 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11483870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089962.09 |
10 g |
224.20 CHF
10 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11473870
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
089962.18 |
50 g |
776.63 CHF
50 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
Tungsten dichloride dioxide is used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
13520-76-8 | |
WO2Cl2 | |
MFCD00054136 |
Spezifikation
Tungsten dichloride dioxide | |
Gelb | |
99% | |
MFCD00054136 | |
286.75 | |
Moisture sensitive |
13520-76-8 | |
Pulver | |
WO2Cl2 | |
Soluble in cold water. Decomposes in hot water. | |
Acrid |
Sicherheit und Handhabung
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
Gehäuse H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Gefahrenklasse:8; Verpackungsgruppe:III
missing translation for 'einecsNumber' : 236-862-1
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only