Learn More
Wolfram-Dichloriddioxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11483870
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Wolfram-Dichloriddioxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11483870
10 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11483870
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 089962.09
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 13520-76-8 | WO2Cl2
Tungsten dichloride dioxide is used as a chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13520-76-8
Summenformel WO2Cl2
MDL-Nummer MFCD00054136
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten dichloride dioxide
Farbe Gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in cold water. Decomposes in hot water.
Formelmasse 286.75
Geruch Acrid
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerZ19I037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog Number089962.09,089962.18
ChargennummerK09R011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number089962.09,089962.18
ChargennummerP22D048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number089962.09,089962.18
ChargennummerZ19E032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number089962.09,089962.18
ChargennummerA14U034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number089962.09,089962.18
Name des Produkts
Wolfram-Dichloriddioxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >