Learn More
TST™ Pack für Bowie-Dick™-Test
Testen Sie mit dieser Testpackung die Dampfdurchdringungs- und Luftverdrängungskapazität eines Vakuumsterilisators. Die TST™ Bowie Dick Testpackung ist eine einzigartige Kombination der fortschrittlichen, intelligenten Browne Einfärbetechnologie und des originalen Bowie Dick Konzepts.
279.00 CHF - 539.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | Entspricht ISO 11140-4(3) Klasse 2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Sterilisatoren mit großer poröser Beladung |
Produkttyp | TST Bowie Dick Testpaket |
Sterilisationsindikator | Ja |
Produktcode | Marke | Sterilisationsmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Sterilisationsmethode | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12390489
|
Steris Corporation
2310AB |
Dampf, Vakuum |
279.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 05-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12380489
|
Steris Corporation
2352AB |
Dampf- |
539.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Einmal-Testpackung
- Ein erfolgreicher Test bestätigt, dass die Dampfdurchdringung in die Testpackung schnell und gleichmäßig erfolgt und dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase effektiv entfernt wurden.
- Der chemische Indikator in der Mitte der Packung zeigt eine deutliche Farbänderung von Gelb nach Dunkelblau/Violett, wenn er einer spezifischen Kombination aus Zeit, Temperatur und Dampf ausgesetzt ist.
- Entspricht ISO 11140-4 Klasse 2
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Für Sterilisatoren mit großer poröser Beladung | |
Ja |
Entspricht ISO 11140-4(3) Klasse 2 | |
TST Bowie Dick Testpaket |