Learn More
TST™ Pack für Bowie-Dick™-Test
Testen Sie mit dieser Testpackung die Dampfdurchdringungs- und Luftverdrängungskapazität eines Vakuumsterilisators. Die TST™ Bowie Dick Testpackung ist eine einzigartige Kombination der fortschrittlichen, intelligenten Browne Einfärbetechnologie und des originalen Bowie Dick Konzepts.
Marke: Steris Corporation 2352AB
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Einmal-Testpackung
- Ein erfolgreicher Test bestätigt, dass die Dampfdurchdringung in die Testpackung schnell und gleichmäßig erfolgt und dass Luft und andere nicht kondensierbare Gase effektiv entfernt wurden.
- Der chemische Indikator in der Mitte der Packung zeigt eine deutliche Farbänderung von Gelb nach Dunkelblau/Violett, wenn er einer spezifischen Kombination aus Zeit, Temperatur und Dampf ausgesetzt ist.
- Entspricht ISO 11140-4 Klasse 2
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Für Sterilisatoren mit großer, poröser Ladungen | |
TST Bowie Dick Testpaket | |
134 bis 137 ˚C für bis zu 3.5 min, entspricht ISO 11140-4(3) Klasse 2 | |
Ja | |
Dampf- |
ISO 11140-4(3) Klasse 2 | |
Autoklav | |
134 bis 137 °°C | |
100/Packung | |
3,5 min |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TST™ Pack für Bowie-Dick™-Test > Sterilizer range: 134deg.C to 137deg.C for up to 3.5 minutes
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur