Learn More
Thermo Scientific™ Untertisch-Kühlschränke der Serie TSG
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
4390.00 CHF - 4984.80 CHF
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 5,5 cu. ft. |
---|---|
Kapazität (metrisch) | 156 l |
Temperaturbereich | 2°C bis 9°C |
No. of Doors | 1 |
Scharnierseite | Rechts |
Produktcode | Marke | Ausführung der Tür | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Ausführung der Tür | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16445249
![]() |
Thermo Scientific™
TSG505GA |
Glas | NEMA 5-15 P, weitere globale Typen verfügbar | N/A | ||||||
16398175
![]() |
Thermo Scientific™
TSG505SA |
Fest | NEMA 5-15 P, weitere globale Typen verfügbar | N/A | ||||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Untertisch-Kühlschränke der TSG Serie mit Phonon-Festkörperkühltechnologie wurden entwickelt, um die strengen und anspruchsvollen Anforderungen von Gesundheits-, Forschungs- und Industrieanwendungen zu erfüllen, bei denen eine solide Leistung erforderlich ist – zur optimalen Lagerung von Muttermilch und Medikamenten, Analysatorkits und Reagenzien und sogar Zellkulturmedien.
Hauptmerkmale des TSG505 Untertisch-Kühlschranks:
- Festkörper-Kühltechnologie
- Der flüsterleise Betrieb führt zu einer komfortableren Arbeitsumgebung, die klinische und medizinische Anforderungen erfüllt.
- Dank der höheren Kapazitäten aufgrund der geringeren Anzahl an Kühlkomponenten können Sie mehr auf weniger Platz unterbringen.
- Die Energy Star-Leistungsfähigkeit senkt die Betriebskosten
- Biologische Kältemittel unterstützen globale Initiativen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen
- Vollständiges Alarmset – einschließlich hoher/niedriger Temperatur, Tür offen und Stromausfall – unterstützt die Anforderungen für die medizinische Lagerung
- Fernalarmkontakte auf TSG505, unterstützt Forschungsanforderungen für die Überwachung
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
5,5 cu. ft. | |
2°C bis 9°C | |
Rechts | |
Pulverbeschichtetes CRS | |
Untertisch | |
Fernalarmkontakte | |
684 mm | |
100-240 V 50-60 Hz |
156 l | |
1 | |
3 | |
CE, UL | |
Nein | |
26,9 in. (Tür geschlossen) | |
100/240 V | |
Energieeffizient |