Learn More
Thermo Scientific™ Untertisch-Kühlschränke der Serie TSG
Innovative Kühllösungen für die Anforderungen im Gesundheitswesen und in der Forschung
Marke: Thermo Scientific™ TSG505SA
4191.35 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25038" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Die Thermo Scientific™ Untertisch-Kühlschränke der TSG Serie mit Phonon-Festkörperkühltechnologie wurden entwickelt, um die strengen und anspruchsvollen Anforderungen von Gesundheits-, Forschungs- und Industrieanwendungen zu erfüllen, bei denen eine solide Leistung erforderlich ist – zur optimalen Lagerung von Muttermilch und Medikamenten, Analysatorkits und Reagenzien und sogar Zellkulturmedien.
Hauptmerkmale des TSG505 Untertisch-Kühlschranks:
- Festkörper-Kühltechnologie
- Der flüsterleise Betrieb führt zu einer komfortableren Arbeitsumgebung, die klinische und medizinische Anforderungen erfüllt.
- Dank der höheren Kapazitäten aufgrund der geringeren Anzahl an Kühlkomponenten können Sie mehr auf weniger Platz unterbringen.
- Die Energy Star-Leistungsfähigkeit senkt die Betriebskosten
- Biologische Kältemittel unterstützen globale Initiativen zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen
- Vollständiges Alarmset – einschließlich hoher/niedriger Temperatur, Tür offen und Stromausfall – unterstützt die Anforderungen für die medizinische Lagerung
- Fernalarmkontakte auf TSG505, unterstützt Forschungsanforderungen für die Überwachung
Garantie je nach Land unterschiedlich, bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an uns.
Spezifikation
5,5 cu. ft. | |
2°C bis 9°C | |
1 | |
3 | |
CE, UL | |
Nein | |
SMART VUE-kompatibel, Fernalarmkontakte | |
26,9 in. (Tür geschlossen) | |
684 mm | |
23 in. | |
23,6 in. | |
NEMA 5-15 P, weitere globale Typen verfügbar | |
100-240 V 50-60 Hz |
156 l | |
Fest | |
Rechts | |
Pulverbeschichtetes CRS | |
Untertisch | |
Automatisch | |
Fernalarmkontakte | |
20,5 in. | |
32 in. | |
813 mm | |
600 mm | |
100/240 V | |
Energieeffizient |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31