Learn More
Thermo Scientific™ TSG Mehrzweck-Kühlschränke
Die Universalkühlschränke der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
5300.00 CHF - 9130.00 CHF
Spezifikation
Beschreibung | TSG Serie Allzweck-Laborkühlschrank |
---|---|
Temperatur (Sollwert) | +5&Grad;C |
Kältemittel | R290 |
Fassungsvermögen (metrisch) Einschub | 30 kg |
Oberflächenbehandlung außen | Lackierter Stahl |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Ausführung der Tür | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Ausführung der Tür | Steckertyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17127738
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500REGBV |
1500 l | Glas | EU | N/A | ||||||
17137738
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500REGBW |
1500 L | Glas | UK |
9130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17167738
![]() |
Thermo Scientific™
TSG1500RESBV |
1500 l | Fest | EU | N/A | ||||||
17147748
![]() |
Thermo Scientific™
TSG400REGBV |
400 l | Glas | EU | N/A | ||||||
17187748
![]() |
Thermo Scientific™
TSG400RESBV |
400 l | Fest | EU | N/A | ||||||
17167758
![]() |
Thermo Scientific™
TSG700REGBV |
700 l | Glas | EU |
6487.50 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17107768
![]() |
Thermo Scientific™
TSG700RESBV |
700 l | Fest | EU |
6525.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 01-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Die Thermo Scientific Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt. Die TSG Serie ist ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des täglichen Einsatzes in Forschungs-, klinischen und industriellen Labors, in denen Reagenzien, Medien, Proteine und Proben aufbewahrt werden, die täglich im Labor verwendet werden.
TSG Series General Purpose Refrigerators are designed with your laboratory in mind, combining the performance, security, and quality required for everyday laboratory applications.
- Wide range of sizes from 400 L to 1500 L double door
- Glass door (triple pane) and solid door configurations
- Whisper quite operation < 50 dBA
- White painted interior and exterior
- Adaptive Defrost
- Temperature, door ajar, and power failure (with battery backup) alarms.
- Low heat output
- Rear access port
- Keyed Lock
- LED interior lighting
- Green hydrocarbon refrigerants
- Remote alarm contacts
Spezifikation
TSG Serie Allzweck-Laborkühlschrank | |
R290 | |
Lackierter Stahl | |
Digital Mikroprozessor | |
Adaptives Abtauen | |
Alarm | |
Smart-Vue Pro kompatibel | |
230 V/50 Hz | |
Energie Effizient |
+5&Grad;C | |
30 kg | |
Lackierter Stahl | |
1 Hintere Zugangsöffnung | |
Schachtel | |
Türschloss | |
230 V | |
50 Hz |