Learn More
Thermo Scientific™ TSG Mehrzweck-Kühlschränke
GREENER_CHOICE
Die Universalkühlschränke der TSG Serie sind mit den Leistungs-, Sicherheits- und Qualitätsmerkmalen ausgestattet, die Sie von Thermo Scientific™ erwarten.
Marke:  Thermo Scientific™ TSG700REGBV
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17167758
  • 6487.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Die Thermo Scientific Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihre Anforderungen entwickelt. Die TSG Serie ist ideal für die anspruchsvollen Anforderungen des täglichen Einsatzes in Forschungs-, klinischen und industriellen Labors, in denen Reagenzien, Medien, Proteine und Proben aufbewahrt werden, die täglich im Labor verwendet werden.
Die Universalkühlschränke der TSG Serie wurden speziell für Ihr Labor entwickelt und vereinen die Leistung, Sicherheit und Qualität, die für alltägliche Laboranwendungen erforderlich sind.
  • Große Auswahl an Größen von 400 l bis 1500 l Doppeltür
  • Glastür (Dreifachscheibe) und massive Türkonfigurationen
  • Flüsterleiser Betrieb < 50 dBA
  • Innen und außen weiß lackiert
  • Adaptives Abtauen
  • Alarm für Temperatur, Tür offen und Stromausfall (mit Batteriepufferung).
  • Geringe Wärmeabgabe
  • Kabeldurchführung hinten
  • Schloss mit Schlüssel
  • LED-Beleuchtung im Innenraum
  • Umweltverträgliche Kältemittel auf Kohlenwasserstoffbasis
  • Fernalarmkontakte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ TSG Mehrzweck-Kühlschränke > TSG Universalkühlschrank, 700 l, EU, Glas, verpackt