Learn More
Gibco™ TrypLE™ Select Enzym (1x), kein Phenolrot
TrypLE™ Select Enzym (1X), ohne Phenolrot
59.25 CHF - 193.00 CHF
Spezifikation
Konzentration | 1 X |
---|---|
Form | Flüssig |
Produkttyp | Reagenz zur Zellkulturdissoziation |
Ohne Additive | Kein Phenolrot |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11588846
![]() |
Gibco™
12563011 |
100 ml |
59.25 CHF
100 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11598846
![]() |
Gibco™
12563029 |
500 ml |
193.00 CHF
500 Milliliter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Description
Gibco TrypLE Select is an animal origin free, recombinant enzyme for dissociating a wide range of adherent mammalian cells, including CHO, HEK 293, A529, primary human keratinocytes, and embryonic stem cells. We offer a variety of TrypLE formulations for a range of cell culture applications.
TrypLE™ Select ist ein rekombinantes Enzym nicht tierischen Ursprungs, das zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen verwendet wird. Diese umfassen CHO, HEK 293, A529, primäre menschliche Keratinozyten und embryonale Stammzellen. Wir bieten eine Vielzahl von TrypLE™ Formulierungen für eine Vielzahl von Zellkulturanwendungen.Im Vergleich zu Trypsin und anderen Dissoziationsreagenzien ist Gibco™ TrypLE™ Select:
• Sanft zu Zellen: erhält die Zellgesundheit für reproduzierbare Ergebnisse
• Stabil bei Raumtemperatur: praktisch in der Anwendung
• Einfach zu verwenden: kann direkt in vorhandenen Protokollen ohne Inaktivierung eingesetzt werden
• Frei von Stoffen tierischen Ursprungs (AOF): rein, konsistent und effektiv
Dieses TrypLE™ Select wird wie folgt modifiziert:
Mit
• EDTA
Ohne
• Phenolrot
Die Formulierung von TrypLE™ Lösungen ist erhältlich, die Enzym-Konzentration unterliegt jedoch der Geheimhaltung.
Sanft zu den Zellen
TrypLE™ Select spaltet wie Trypsin Peptidbindungen auf den C-terminalen Seiten von Lysin und Arginin. Jedoch erhöht die außergewöhnliche Reinheit von TrypLE™ Select die Spezifität durch die Wirkung eines einzelnen Enzyms. Dies reduziert Beschädigungen, die beim Aufspalten durch mehrere Enzyme in Trypsin und anderen Extrakten verursacht werden.
Stabil bei Raumtemperatur
TrypLE™ Select ist bei Raumtemperatur stabil und gebrauchsfertig. TrypLE™ Select Zell-Dissoziationsreagenzien bleiben 24 Monate lang bei Raumtemperatur oder 2 bis 8°C stabil und machen damit Lagerung und Handhabung einfach und bequem.
Anwenderfreundlich
TrypLE™ Select kann anstelle von Trypsin in vorhandenen Protokollen verwendet werden. Darüber hinaus kann TrypLE™ Select allein durch Verdünnung inaktiviert werden; Trypsin-Inhibitoren wie FBS sind nicht erforderlich.
Frei von tierischen Bestandteilen
Im Gegensatz zu Schweinetrypsin und anderen Enzymen ist TrypLE™ Select frei von tierischen Komponenten und wird mit speziellen Geräten, die ebenfalls frei von Stoffen tierischen Ursprungs sind, formuliert.
Verwendungszweck des Produkts
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden. Kunden, die Gibco™ TrypLE™ in einem Herstellungsprozess verwenden und einen Antrag bei der FDA eingereicht haben, können bei uns eine Vollmacht als Referenz für unsere Typ II Drug Master File (DMF) erhalten.
cGMP-Fertigungs- und -Qualitätssystem
Gibco™ TrypLE™ Select wird in einer cGMP-konformen Anlage in Grand Island, New York (USA) hergestellt. Die Einrichtung ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Specifications
1 X | |
Flüssig | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Kein Phenolrot |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.