Learn More
Gibco™ TrypLE™ Select Enzym (1x), kein Phenolrot
TrypLE™ Select Enzym (1X), ohne Phenolrot
Marke: Gibco™ 12563011
54.63 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Gibco TrypLE Select is an animal origin free, recombinant enzyme for dissociating a wide range of adherent mammalian cells, including CHO, HEK 293, A529, primary human keratinocytes, and embryonic stem cells. We offer a variety of TrypLE formulations for a range of cell culture applications.
TrypLE™ Select ist ein rekombinantes Enzym nicht tierischen Ursprungs, das zur Dissoziation einer Vielzahl adhärenter Säugetierzellen verwendet wird. Diese umfassen CHO, HEK 293, A529, primäre menschliche Keratinozyten und embryonale Stammzellen. Wir bieten eine Vielzahl von TrypLE™ Formulierungen für zahlreiche Zellkulturanwendungen.Im Vergleich zu Trypsin und anderen Dissoziationsreagenzien ist Gibco™ TrypLE™ Select:
• Schonend für die Zellen: erhält die Zellgesundheit und sorgt für reproduzierbare Ergebnisse
• Stabil bei Raumtemperatur: praktische Anwendung
• Anwenderfreundlich: kann bestehende Protokolle direkt ersetzen, keine Inaktivierung erforderlich
• Ohne Stoffe tierischen Ursprungs (AOF): rein, konsistent und effektiv
>Dieses TrypLE™ Select ist wie folgt modifiziert:
Mit
• EDTA
Ohne
• Phenolrot
Die Formulierung von TrypLE™ Lösungen ist verfügbar, obwohl wir die Enzymkonzentration geheim halten.
Schonend für die Zellen
TrypLE™ Select spaltet wie Trypsin Peptidbindungen an den C-terminalen Seiten von Lysin und Arginin. Jedoch erhöht die außergewöhnliche Reinheit von TrypLE™ Select die Spezifität durch die Wirkung eines einzelnen Enzyms. Dadurch werden Schäden durch Spaltung von mehreren Enzymen in Trypsin und anderen Extrakten reduziert.
Stabil bei Raumtemperatur
TrypLE™ Select ist bei Raumtemperatur stabil und gebrauchsfertig. TrypLE™ Select Reagenzien zur Zelldissoziation bleiben bei Raumtemperatur oder 2 bis 8°C 24 Monate lang stabil und ermöglichen damit eine problemlose Lagerung und praktische Handhabung.
Das anwenderfreundliche
TrypLE™ Select kann Trypsin in vorhandenen Protokollen ersetzen. Darüber hinaus kann TrypLE™ Select allein durch Verdünnung inaktiviert werden; Trypsin-Inhibitoren wie FKS sind nicht erforderlich.
Ohne Stoffe tierischen Ursprung (AOF)
Im Gegensatz zu Schweinetrypsin und anderen Enzymen ist TrypLE™ Select ist frei von tierischen Bestandteilen und wird auf speziellen Geräten formuliert, die ausschließlich für Produkte ohne Stoffe tierischen Ursprungs bestimmt sind.
Verwendungszweck des Produkts
Kunden, die Gibco™ TrypLE™ Select in einem Fertigungsprozess verwenden und einen Antrag bei der FDA eingereicht haben, können bei uns eine Vollmacht zur Referenzierung unseres Typ II Drug Master Files (DMF) erhalten.
cGMP-konformes Fertigungs- und Qualitätssystem
Gibco™ TrypLE™ Select wird in einer cGMP-konformen Einrichtung in Grand Island, New York (USA), hergestellt. Die Produktion(sanlage) ist von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller medizinischer Geräte zugelassen und ISO 13485-zertifiziert.
Spezifikation
EDTA | |
Säugetierzellen | |
1 X | |
Flüssig | |
Kein Phenolrot | |
Flasche(n) | |
280 bis 300 mOsm/kg | |
Gibco™ | |
Stabil bei Raumtemperatur | |
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs |
Lagerbedingungen: 15–30 °C, vor Licht schützen. Alternative Lagerbedingungen: 2–8 °C oder –5 bis –20 °C. Versandbedingungen: Umgebungstemperatur. Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum. |
|
Ohne Stoffe tierischen Ursprungs | |
Adhärente Zellkultur | |
Reagenz zur Zellkulturdissoziation | |
Niedrig | |
Energieeffiziente, nachhaltige Verpackung | |
7 bis 7,4 | |
100 ml | |
Raumtemperatur | |
In-vitro-Bioassay |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
2360458 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12563029,12563011 |
2360466 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12563029,12563011 |
2481915 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12563029,12563011 |
2517741 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12563029,12563011 |
2360462 | Analysenzertifikat | 29/01/2025 | 12563029,12563011 |
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.