Learn More
Thermo Scientific™ Chemical Kit for TruScan G3/RM/GP
Raman Spectrometer Certification Kit for the Analytical Instrument Qualification of TruScan, TruScan RM or TruScan GP. Kit to be used in conjunction with IQ/OQ/PQ document.
Marke:  Thermo Scientific™ 580-01501-01
Artikelnummer. 18021081
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Certification kit validity is good for one year from date of manufacture
  • Kit consists of qualified sample lots of Polystyrene, Cyclohexane, and Acetaminophen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Ramina Prozessanalysator
Zertifizierungskit
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Chemical Kit for TruScan G3/RM/GP > Chemisches Kit für TruScan G3/RM/GP; zur Verwendung mit (Geräte): Ramina Prozessanalysator