Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Ein CRISPR Cas9-Protein der nächsten Generation, das für maximale Bearbeitungseffizienz entwickelt wurde.
89.50 CHF - 812.00 CHF
Spezifikation
Komponenten | 20 μl TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml) |
---|---|
Güte | Molekularbiologie |
Zugriffsnummer | NC_002737.2:854751-858857 |
Expressionssystem | E. coli |
Gen-ID (Entrez) | 901176 |
Produktcode | Marke | Menge | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Konzentration | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15739719
|
Invitrogen™
A36498 |
100 μg | 5 μg/μl |
225.00 CHF
100 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15738339
|
Invitrogen™
A36497 |
25μ g | 1 μg/μl |
123.00 CHF
25 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15748969
|
Invitrogen™
A36496 |
10 μg | 1 μg/μl |
89.50 CHF
10 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15876741
|
Invitrogen™
A36499 |
500 μg | 5 μg/μl |
812.00 CHF
500 Mikrogramm |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 is a next-generation CRISPR Cas9 protein engineered to deliver maximum editing efficiency.
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 ist ein CRISPR Cas9-Protein der nächsten Generation, das für maximale Bearbeitungseffizienz entwickelt wurde. Zu den Merkmalen gehören:- Gleichbleibend hohe Bearbeitungseffizienz in allen getesteten Zelllinien einschließlich Standard, Immun, Primär und Stamm, mit bis zu 2x höherer Bearbeitungseffizienz bei schwierigen Zielen als die Konkurrenz.
- Hohe Qualität — nach strengen ISO 13485-Qualitätsstandards hergestellt
- Validierte Protokolle für eine große Anzahl von Zelltypen helfen Ihnen, schneller zum Erfolg zu kommen
- Transfektionsfähig, entweder mit lipidvermittelten Transfektionsreagenzien oder mit Elektroporation
- Eliminiert Zeitaufwändige Klonierungsschritte
- Erhältlich in 2 Konzentrationen:
- 1 μg/μl für den Einsatz in Standard-Bearbeitungsszenarien
- 5 μg/μl zur Optimierung von Bearbeitungsbedingungen in schwierigeren Szenarien, z. B. in primären oder embryonalen Zellen, Mikroinjektion oder beim gleichzeitigen Screening mehrerer gRNA-Sequenzen
- Für kundenspezifische Größen oder Konzentrationen, fragen Sie bitte nach
1. Bestellen Sie transfektionsfähige TrueGuide synthetische gRNAs
2. Erstellen Sie mit unserem GeneArt Präzisions-gRNA-Synthesis-Kit transfektionsfähige gRNA in nur vier Stunden einschließlich Matrizenassemblierung
3. Lassen Sie unser Team für kundenspezifische Dienstleistungen die gRNA-Sequenzen in vitro (IVT) für Sie entwerfen, synthetisieren und aufreinigen
Referenzen
1. Liang X, Potter J, Kumar S, Zou Y, Quintanilla R, Sridharan M, Carte J, Chen W, Roark N, Ranganathan S, Ravinder N, Chesnut JD. Schnelles und hocheffizientes Säugetierzell-Engineering durch Cas9-Protein-Transfektion. J Biotechnol. 2015; 208:44-53.
2. Kim S, Kim D, Cho SW, Kim J, Kim JS. Hocheffiziente RNA-geleitete Genom-Editierung in menschlichen Zellen über die Einführung von aufgereinigten Cas9 Ribonukleinproteinen. Genome Res. 2014; 24(6):1012-9.
3. Liang X, Potter J, Kumar S, Ravinder N, Chesnut JD. Enhanced CRISPR/Cas9-mediated precise genome editing by improved design and delivery of gRNA, Cas9 nuclease, and donor DNA. J Biotechnol. 2017; 241:136-146.
Spezifikation
20 μl TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml) | |
NC_002737.2:854751-858857 | |
901176 | |
cas5, csn1 | |
Nicht markiert | |
Genomeditierung | |
Genom-Editierung |
Molekularbiologie | |
E. coli | |
Spy_1046 | |
Rekombinant | |
Trockeneis | |
Cas9-Protein v2 | |
Invitrogen™ |