Learn More
Invitrogen™ TrueCut™ Cas9 Protein v2
Ein CRISPR Cas9-Protein der nächsten Generation, das für maximale Bearbeitungseffizienz entwickelt wurde.
Marke:  Invitrogen™ A36498
187.46 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15739719
  • 206.00 CHF / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Invitrogen TrueCut Cas9 Protein v2 is a next-generation CRISPR Cas9 protein engineered to deliver maximum editing efficiency.
TrueCut Cas9 Protein v2 ist ein rekombinantes Streptococcus-Pyogene-Cas9-Protein (wt) für die Genombearbeitung mit CRISPR-Technologie, das aus E. Coli aufgereinigt wurde. Das Cas9-Protein bildet einen sehr stabilen Ribonucleoprotein (RNP)-Komplex mit der Guide-RNA (gRNA)-Komponente des CRISPR/Cas9-Systems. Die Einbindung von Kernlokalisierungssignalen (NLS) unterstützt die Übertragung an den Zellkern und erhöht die Rate der genomischen DNA-Spaltung.
  • Gleichbleibend hohe Bearbeitungseffizienz in allen getesteten Zelllinien einschließlich Standard, Immun, Primär und Stamm, mit bis zu 2x höherer Bearbeitungseffizienz bei schwierigen Zielen als die Konkurrenz.
  • Hohe Qualität nach strengen ISO 13485 Qualitätsstandards hergestellt
  • Validierte Protokolle für eine große Anzahl von Zelltypen helfen Ihnen, schneller zum Erfolg zu kommen
  • Transfektionsfähig, entweder mit lipidvermittelten Transfektionsreagenzien oder mit Elektroporation
  • Eliminiert Zeitaufwändige Klonierungsschritte
  • Erhältlich in 2 Konzentrationen: 1 μg/μl für den Einsatz in Standard-Bearbeitungsszenarien und 5 μg/μl zur Optimierung von Bearbeitungsbedingungen in schwierigeren Szenarien, z. B. in primären oder embryonalen Zellen, Mikroinjektion oder beim Screening mehrerer gRNA-Sequenzen gleichzeitig
Certifications
CoA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
5 μg/μl
Molekularbiologie
NC_002737.2:854751-858857
901176
cas5, csn1
Nicht markiert
Genomeditierung
Cas9-Protein v2
Invitrogen™
20 μl TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml)
20 µl TrueCut Cas9 Protein v2 (5 mg/ml)
Bei –5 bis –30 °C lagern.
E. coli
Spy_1046
Rekombinant
Trockeneis
100 μg
Genom-Editierung