Learn More
Blanco™ Transportwagen
Für Transport, Zwischenlagerung und Lagerung. Blanco™ Servierwagen gewährleisten dank ihrer besonders robuste Konstruktion aus hochwertigem Edelstahl eine hohe Belastbarkeit beim Transport verschiedenster Artikel. Sie sind leicht und einfach zu manövrieren und verfügen über korrosionsbeständige Lenkrollen aus Kunststoff.
2050.00 CHF - 3160.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Rollwagen
Zertifizierung/Konformität DIN 18867-8
Beschreibung Hohe Ränder mit abgerundetem Profil
Höhe (metrisch) 95 cm
Enthält Räder mit Stoßfängern, Geräuschdämpfungsmatte
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Anzahl Einschübe Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Abmessungen (L x B x H) Anzahl Einschübe Gewicht (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
11977129
Unterlagen ansehen
Blanco™
569768
70 x 50 x 95 cm 3 13 kg
2405.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11952778
Unterlagen ansehen
Blanco™
569774
100 x 65 x 95 cm 3 20 kg
3160.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11992768
Unterlagen ansehen
Blanco™
569769
90 x 60 x 95 cm 2 15 kg
2050.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
11967129
Unterlagen ansehen
Blanco™
569767
70 x 50 x 95 cm 2 11 kg
2340.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11902778
Unterlagen ansehen
Blanco™
569770
90 x 60 x 95 cm 3 18 kg
2130.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Wagen in verschiedenen Größen mit zwei oder drei Böden für den Einsatz in Großküchen, in der Gastronomie oder in jeder Umgebung zum Wegräumen, Servieren, Transportieren oder Zwischenlagern. Diese Wagen mit starrem Rahmen und geschweißten Böden sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und können 120 kg Ladung aufnehmen.
  • Runde hohe Kanten ohne scharfe Ecken halten alles sicher an seinem Platz
  • Einteilige geschweißte Böden sorgen für maximale Stabilität und Festigkeit
  • Eine schalldämmende Matte unter jedem Boden dämpft Abrollgeräusche
  • Korrosionsbeständige Lenkrollen aus Polyamid nach DIN 18867-8
  • Robuste Stoßfängerschienen an den Rollen schützen vor Kratzern und Schrammen
Spezifikation
Spezifikation
Rollwagen
Hohe Ränder mit abgerundetem Profil
Räder mit Stoßfängern, Geräuschdämpfungsmatte
Edelstahl
12,5 cm Durchmesser Synthetik, Lenkung/drehbar
DIN 18867-8
95 cm
120 kg
4
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Blanco™ Transportwagen