Learn More
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2 | 250.38 g/mol
30.73 CHF - 205.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 9002-93-1 |
---|---|
Summenformel | C16H26O2. |
Molekulargewicht (g/mol) | 250.38 |
MDL-Nummer | MFCD00132505 |
InChI-Schlüssel | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 5590 |
SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11488696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16046.AE |
100 mL |
30.73 CHF
100 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11498696
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16046.AP |
500 mL |
65.25 CHF
500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11408706
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16046.0F |
2500 mL |
205.00 CHF
2500 Milliliter |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
AnwendungenDetergenz, entspricht Nonidet P-40.Triton|r X-100; wird als nichtionisches Detergenz, Emulgator und Dispergiermittel verwendet. Es ist nützlich für die Isolierung von Membranproteinen. Es wird auch in der Elektrophorese verwendet. Es ist ein Wirkstoff im Influenzaimpfstoff (Fluzone). Es findet Anwendungen in der Dispersion von Kohlenstoffmaterialien für weiche Verbundwerkstoffe und schränkt die Kolonieexpansion in Aspergillus nidulans in der Mikrobiologie ein. Darüber hinaus ist es ein Wirkstoff in selbstgemachten Vinyl-Schallplatten-Reinigungsflüssigkeiten zusammen mit destilliertem Wasser und Isopropylalkohol.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
Chemische Identifikatoren
9002-93-1 | |
250.38 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
C16H26O2. | |
MFCD00132505 | |
5590 |
Specifications
Triton X-100 | |
>250°C | |
1.070 | |
1.49 | |
MFCD00132505 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol | |
5590 |
9002-93-1 | |
∽5°C | |
180°C (356°F) | |
C16H26O2. | |
Miscible with water. | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 | |
250.38 | |
ca. 625 |
Safety and Handling
P264b-P270-P280-P301+P312-P305+P351+P338-P310-P330-P501c
H302-H318
missing translation for 'rtecsNumber' : MD0907600
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Precautionary Statement
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.