Learn More
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11498696
Zum Warenkorb hinzufügen
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498696
500 mL
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11498696
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A16046.AP
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Detergenz, entspricht Nonidet P-40.Triton|r X-100; wird als nichtionisches Detergenz, Emulgator und Dispergiermittel verwendet. Es ist nützlich für die Isolierung von Membranproteinen. Es wird auch in der Elektrophorese verwendet. Es ist ein Wirkstoff im Influenzaimpfstoff (Fluzone). Es findet Anwendungen in der Dispersion von Kohlenstoffmaterialien für weiche Verbundwerkstoffe und schränkt die Kolonieexpansion in Aspergillus nidulans in der Mikrobiologie ein. Darüber hinaus ist es ein Wirkstoff in selbstgemachten Vinyl-Schallplatten-Reinigungsflüssigkeiten zusammen mit destilliertem Wasser und Isopropylalkohol.
Löslichkeit
Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Säuren, starken Basen und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton X-100
Siedepunkt >250°C
Schmelzpunkt ∽5°C
Dichte 1.070
Menge 500 mL
Flammpunkt 180°C (356°F)
Brechungsindex 1.49
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
Formelmasse ca. 625
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN27L034 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/03/2025 Catalog NumberA16046.0F,A16046.AP,A16046.AE
ChargennummerW13K031 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog NumberA16046.0F,A16046.AP,A16046.AE
ChargennummerS14K044 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/07/2024 Catalog NumberA16046.0F,A16046.AP,A16046.AE
ChargennummerQ02K026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/04/2024 Catalog NumberA16046.0F,A16046.AP,A16046.AE
ChargennummerP08K032 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/03/2024 Catalog NumberA16046.0F,A16046.AP,A16046.AE
compliance-icons
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Triton X-100, Thermo Scientific Chemicals >