Learn More
Triton™ X-100 (Elektrophorese), Fisher BioReagents™
Zur Solubilisierung und Permeabilisierung von Membranen
29.10 CHF - 44.80 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 9002-93-1 |
---|---|
Summenformel | C16H26O2. |
Molekulargewicht (g/mol) | 250.38 |
MDL-Nummer | MFCD00132505 |
InChI-Schlüssel | JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether |
PubChem CID | 5590 |
SMILES | CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10102913
|
Fisher BioReagents
BP151-100 |
100 mL | Glasflasche |
29.10 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10254583
|
Fisher BioReagents
BP151-500 |
500 mL | HDPE-Flasche |
44.80 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 04-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Dieses nichtionische Reinigungsmittel wird zur Solubilisierung von Membranen und zur Permeabilisierung von nicht fixierten eukaryotischen Membranen verwendet und ist ein Bestandteil von Lysepuffern zur DNA-Extraktion.Chemische Identifikatoren
9002-93-1 | |
250.38 | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
5590 |
C16H26O2. | |
MFCD00132505 | |
Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 |
Spezifikation
Triton™ X-100 | |
9002-93-1 | |
270°C | |
63 to 69°C | |
6 to 8 | |
C16H26O2. | |
MFCD00132505 | |
Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether | |
JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N | |
2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol | |
5590 | |
Elektrophorese |
Nicht ausgewiesen | |
Flüssig | |
6°C | |
1.067g/cm³ | |
Pass Test | |
4-(C8H17) C6H4 (OCH2CH2)n OH (n∽10) | |
15, 6850 | |
Soluble in water | |
CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1 | |
250.38 | |
646.86 |
Sicherheit und Handhabung
ACHTUNG!
Notfallüberblick
Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Kann die Haut und Atemwege reizen. Schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben. Schutzausrüstung tragen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Mit reichlich Wasser mindestens 15 Minuten abwaschen. Sofort mit reichlich Wasser, auch unter den Augenlidern, mindestens 15 Minuten lang spülen. Eine sofortige ärztliche Behandlung ist erforderlich. An die frische Luft gehen. Versorgen Sie die Person bei schwerer Atmung mit Sauerstoff. Keine Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen, wenn die betroffene Person die Substanz verschluckt oder eingeatmet hat. Künstliche Beatmung mit Hilfe einer Taschenmaske mit Einwegventil oder einem anderen geeigneten medizinischen Atemgerät einleiten. Bei Auftreten von Symptomen sofort einen Arzt aufsuchen.
NFPA
Gesundheit:2
Entflammbarkeit:1
Instabilität:1
missing translation for 'shelfLife' : 2 Jahre
Recommended Storage : RT
- Triton X-100]TS
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.