Learn More
Triton™ X-100 (Elektrophorese), Fisher BioReagents™ Artikelnummer.: 10254583
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triton™ X-100 (Elektrophorese), Fisher BioReagents™
Artikelnummer. 10254583
500 mL, HDPE-Flasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
HDPE-Flasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10254583
Marke: Fisher BioReagents BP151500
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Zur Solubilisierung und Permeabilisierung von Membranen
Dieses nichtionische Reinigungsmittel wird zur Solubilisierung von Membranen und zur Permeabilisierung von nicht fixierten eukaryotischen Membranen verwendet und ist ein Bestandteil von Lysepuffern zur DNA-Extraktion.
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
MDL-Nummer MFCD00132505
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
Synonym Polyethylene Glycol p-tert-Octylphenyl Ether
PubChem CID 5590
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton™ X-100
Farbe Nicht ausgewiesen
Physikalische Form Flüssig
Siedepunkt 270°C
Schmelzpunkt 6°C
Trübungspunkt 63 to 69°C
Dichte 1.067g/cm³
pH 6 to 8
Menge 500 mL
Identifizierung Pass Test
Verpackung HDPE-Flasche
Strukturformel 4-(C8H17) C6H4 (OCH2CH2)n OH (n∽10)
Merck Index 15, 6850
Löslichkeitsinformationen Soluble in water
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-Trimethylpentan-2-yl)phenoxy]Ethanol
Formelmasse 646.86
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100]TS
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Triton™ X-100 (Elektrophorese), Fisher BioReagents™ >