Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100-Lyse-Puffer, pH-Wert 7.4
74.25 CHF - 117.00 CHF
Spezifikation
Format Flüssig
Produkttyp Reagenz für die Zelllyse
pH 7,4
Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15424699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62289.AK
250 ml
74.25 CHF
250 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15434699
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Chemicals
J62289.AP
500 ml
117.00 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
It is widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions. Triton X-100 is a commonly used detergent in laboratories. Triton X-100 is widely used to lyse cells to extract protein or organelles, or to permeabilize the membranes of living cells. Apart from laboratory use, Triton X-100 can be found in several types of cleaning compounds,[8] ranging from heavy-duty industrial products to gentle detergents. It is also a popular ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol. It is a good micellar catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Flüssig
Reagenz für die Zelllyse
7,4
2 bis 8 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Recommended Storage : Kühl lagern
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100-Lyse-Puffer, pH-Wert 7.4