Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100-Lyse-Puffer, pH-Wert 7.4
Marke: Thermo Scientific Chemicals J62289.AK
72.38 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
It is widely used non-ionic surfactant for recovery of membrane components under mild non-denaturing conditions. Triton X-100 is a commonly used detergent in laboratories. Triton X-100 is widely used to lyse cells to extract protein or organelles, or to permeabilize the membranes of living cells. Apart from laboratory use, Triton X-100 can be found in several types of cleaning compounds,[8] ranging from heavy-duty industrial products to gentle detergents. It is also a popular ingredient in homemade vinyl record cleaning fluids together with distilled water and isopropyl alcohol. It is a good micellar catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
250 ml | |
Reagenz für die Zelllyse | |
2 bis 8 °C |
Flüssig | |
7,4 |
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M31L532 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | J62289.AP,J62289.AK |
M31L531 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | J62289.AP,J62289.AK |
U24K508 | Analysenzertifikat | 09/10/2024 | J62289.AP,J62289.AK |
U24K507 | Analysenzertifikat | 05/10/2024 | J62289.AP,J62289.AK |
R17K502 | Analysenzertifikat | 23/07/2024 | J62289.AP,J62289.AK |
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Beschleunigen Sie Fortschritte in der Proteomik
Entdecken Sie wegweisende Innovationen und sparen Sie exklusiv.Aktionscode: 25977Gültig bis zum: 2025-05-31