Learn More
Tris(-hydroxymethyl)phosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10262952
Zum Warenkorb hinzufügen
Tris(-hydroxymethyl)phosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10262952
1 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10262952
Marke: Thermo Scientific Acros 363840010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2767-80-8
Summenformel C3H9O3P
Molekulargewicht (g/mol) 124.08
MDL-Nummer MFCD00055382
InChI-Schlüssel JMXMXKRNIYCNRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym tris hydroxymethyl phosphine, methanol, phosphinidynetris, trimethylolphosphine, phosphinidynetrimethanol, tris methanol phosphine, phosphinidynetrismethanol, unii-y6tg7wf7oq, y6tg7wf7oq, methanol, 1,1',1-phosphinidynetris, methanol, phosphinidynetri-7ci,8ciMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 76001
IUPAC-Name Bis(hydroxymethyl)phosphylmethanol
SMILES C(O)P(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris(hydroxymethyl)phosphine
Schmelzpunkt 48°C to 56°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 111.0°C to 113.0°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95%
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formelmasse 124.08
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver, Kristalle oder Brocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427549 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/03/2024 Catalog Number363840010,363840250
ChargennummerA0418839 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/12/2022 Catalog Number363840010,363840250
ChargennummerA0423723 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/05/2022 Catalog Number363840010,363840250
ChargennummerA0419201 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/11/2021 Catalog Number363840010,363840250
ChargennummerA0394043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/02/2021 Catalog Number363840010,363840250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tris(hydroxymethyl)phosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Name des Produkts
Tris(-hydroxymethyl)phosphin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >